Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 584,00 zł |
Informacje o tej pozycji
584,00 zł
form
powder
Quality Segment
mol wt
1,500-5,500 by MALLS
color
white to light yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI key
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mol wt 1,500-5,500 by MALLS | description mol wt 3,000-15,000 | description mol wt 50,000-100,000 | description mol wt 15,000-50,000 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to light yellow | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 1,500-5,500 by MALLS | mol wt 3,000-15,000 | mol wt 50,000-100,000 | mol wt 15,000-50,000 |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) detection | application(s) detection |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-glutamic acid sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?