Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 815,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3100,00 zł 2635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
815,00 zł
Nazwa produktu
Anti-Polyglutamines antibody, Mouse monoclonal, ~2 mg/mL, clone 3B5H10, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
3B5H10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with an N-terminal 171 amino acid fragment of human Huntingtin with a 68 glutamine stretch
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HTT(3064)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~2 mg/mL, clone 3B5H10, purified from hybridoma cell culture | description - | description clone 3B5H10, from mouse | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form - | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... HTT(3064) | Gene Information human ... HTT(3064) | Gene Information human ... HTT(3064) | Gene Information human ... HTT(3064) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| clone 3B5H10, monoclonal | clone monoclonal | clone 3B5H10, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Polyglutamines antibody, Mouse monoclonal
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?