Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł 1198,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1198,50 zł
Cena katalogowa1410,00 złZaoszczędź 15%biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
tissue culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
2H4, monoclonal
technique(s)
indirect ELISA: 1:1000 - 1:2000 (using Progesterone-BSA for coating.), radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 2H4, tissue culture supernatant | description clone RM434, affinity purified immunoglobulin | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| biological source rat | biological source - | biological source - | biological source - |
| antibody form tissue culture supernatant | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form - |
| clone 2H4, monoclonal | clone RM434, monoclonal | clone - | clone - |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) radioimmunoassay: suitable, indirect ELISA: 1:1000 - 1:2000 (using Progesterone-BSA for coating.) | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?