Przejdź do
P2076
Polymyxin B nonapeptide hydrochloride
lyopholized powder
Synonim(y):
PMBN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
751,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H74N14O11 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
963.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
751,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Polymyxin B nonapeptide hydrochloride, cationic cyclic peptide
Quality Segment
form
lyophilized powder
color
white to light yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC1NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)C(C)O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(N)C(C)O
InChI
1S/C43H74N14O11/c1-22(2)20-31-40(65)52-26(10-15-44)35(60)51-29(13-18-47)39(64)57-34(24(4)59)43(68)49-19-14-30(53-36(61)28(12-17-46)54-42(67)33(48)23(3)58)38(63)50-27(11-16-45)37(62)56-32(41(66)55-31)21-25-8-6-5-7-9-25/h5-9,22-24,26-34,58-59H,10-21,44-48H2,1-4H3,(H,49,68)(H,50,63)(H,51,60)(H,52,65)(H,53,61)(H,54,67)(H,55,66)(H,56,62)(H,57,64)
InChI key
PYHYGIPVYYRJHU-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymyxin B nonapeptide hydrochloride has been used as an outer membrane permeabilizer, to characterize PAβN activity on membrane. It has been used as a control in antibacterial assays.
Biochem/physiol Actions
PMBN has endotoxin-neutralizing activity and thus can be utilized in adjunctive therapy against Gram-negative sepsis. It has been found that PMBN is less toxic than polymyxin B. Unlike polymyxin B, PMBN does not exhibit neurotoxicity and nephrotoxicity. While it retains the anti endotoxin property of the parent compound, it is much less potent.
Polymyxin B nonapeptide (PMBN), a cationic cyclic peptide derived from the antibacterial peptide polymyxin B, specifically increases the permeability of the outer membrane of Gram-negative bacteria toward hydrophobic antibiotics. PMBN has been used to evaluate multidrug efflux inhibitors in E. coli.
Polymyxin B nonapeptide hydrochloride is a derivative of PMB that induces outer membrane permeability in gram-negative bacteria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81271P0972BP1028
description
cationic cyclic peptide
description
1 mg/mL in H2O, analytical standard
description
meets USP testing specifications
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
lyophilized powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
application(s)
cell analysis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)