Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H84N14O16S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1265.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Potent hypotensive; induces salivation, intestinal contraction and vasodilation
Other Notes
Tachykinin originally isolated from the skin of the amphibian, Physalaemus fuscumaculatus; with structural homology to substance P
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?