Przejdź do
P215
PD 98,059
MAPKK inhibitor, solid
Synonim(y):
2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, PD98059
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
881,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PD 98,059, solid
form
solid
Quality Segment
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cccc(c1N)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
InChI key
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Application
PD 98,059 has been used:
  • in growth medium as a mitogen-activated protein (MAP) kinase inhibitor, in order to study the secondary messengers involved in the effect of D1-like receptors
  • in calcium-free RPMI (Roswell park memorial institute)-1640 medium to study its effect on inflammation, proliferation and differentiation in human epidermal keratinocyte cell line in conjunction of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) knockdown
  • in culture medium for cell migration assay
Biochem/physiol Actions
PD 98,059 is a flavonoid and specific inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK). In mice, PD 98,059 helps to block zymosan stimulated organ dysfunction syndrome and non-septic shock. It is known to inhibit in vitro hypertrophy. PD 98,059 also induces cartilage formation in mesenchymal stromal cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold with permission of Warner Lambert Company.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51300051300119143
description
solid
description
PD 98059, CAS 167869-21-8, is a cell-permeable, selective & reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK). Inhibits MAP Kinase activation and subsequent phosphorylation of MAP Kinase substrates.
description
InSolution, ≥98%, 5 mg/ml, reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK)
description
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
methanol: 0.7 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
yellow
color
pale yellow
color
-
color
-
Gene Information
human ... MAP2K1(5604), MAP2K2(5605), MAP2K3(5606), MAP2K4(6416), MAP2K5(5607), MAP2K6(5608), MAP2K7(5609), MAP3K1(4214), RAF1(5894)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PD 98,059
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)