Przejdź do
P2153
Phenylacetyl coenzyme A lithium salt
~95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H42N7O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
885.67
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
~95%
Form:
powder
4710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)Cc4ccccc4
InChI
1S/C29H42N7O17P3S.Li.H/c1-29(2,24(40)27(41)32-9-8-19(37)31-10-11-57-20(38)12-17-6-4-3-5-7-17)14-50-56(47,48)53-55(45,46)49-13-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-16-35-21-25(30)33-15-34-26(21)36;;/h3-7,15-16,18,22-24,28,39-40H,8-14H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;
InChI key
BYSZOQQABOXIQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Phenylacetyl coenzyme A (Phenylacetyl-CoA) is used to study the mechanism of action of the TetR family transcriptional repressor PaaR. Phenylacetyl-CoA is used to study the phenylacetyl-CoA monooxygenase complex found in bacteria such as E. coli.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1638I0383G9510
description
~95%
description
≥90%
description
≥85%
description
≥90%
assay
~95%
assay
≥90%
assay
≥85%
assay
≥90%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)