Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
SMILES string
Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1COc3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H19NO3.ClH/c1-2-5-15-6-7-17-14-11-8-10(16)3-4-13(11)18-9-12(14)15;/h3-4,8,12,14,16H,2,5-7,9H2,1H3;1H/t12-,14-;/m1./s1
InChI key
DCFXOTRONMKUJB-QMDUSEKHSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Biochem/physiol Actions
Selective D3 dopamine receptor agonist.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Warner-Lambert Company.
Disclaimer
Light sensitive.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?