Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
6240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mol wt
≥5000
color
white to very light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Analysis Note
Molecular weight by MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description mol wt ≥5000 | description ≥99.0% (AT) |
| form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color white to very light yellow | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mol wt ≥5000 | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?