Przejdź do
P2607
PRE-084
σ1 opioid receptor agonist, solid
Synonim(y):
2-(4-morpholinethyl)-1-phenylcyclohexanecarboxylate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
694,00 zł
589,90 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27NO3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
353.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
589,90 zł
Cena katalogowa694,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PRE-084, solid
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
form
solid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
solubility
H2O: ≤24 mg/mL
SMILES string
Cl.O=C(OCCN1CCOCC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H27NO3.ClH/c21-18(23-16-13-20-11-14-22-15-12-20)19(9-5-2-6-10-19)17-7-3-1-4-8-17;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-16H2;1H
InChI key
QUJWFJNHTBKCLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
PRE-084 is a potent and highly selective σ1 opioid receptor agonist. It offers neuroprotection upon embolic stroke.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
679135S40815873659
description
solid
description
97%
description
-
description
≥98.0% (GC)
form
solid
form
solid
form
-
form
crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: ≤24 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
description
-
description
-
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Gene Information
human ... OPRS1(10280)
rat ... Oprs1(29336), Slc6a3(24898)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Htr3a(79246)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)