Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UUWRZZSWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder | description 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform | description lyophilized powder |
| assay ≥99% | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form liquid | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| lipid type phosphoglycerides | lipid type phospholipids | lipid type phospholipids | lipid type phosphoglycerides |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?