Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 1000 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9401030
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blue
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9401030
maximum volume
1 mL
volume range
100-1000 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Finntip 1000, non-sterile | description Finntip 300, non-sterile | description Finntip 1000, non-sterile | description Finntip 250 Universal, non-sterile |
| manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9401260 | manufacturer/tradename Finn 9401110 | manufacturer/tradename Finn 9400230 |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material blue | material orange | material blue | material colorless |
| packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 960 ea (Racks) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
| maximum volume 1 mL | maximum volume 300 μL | maximum volume 1 mL | maximum volume 250 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?