Przejdź do
P2795
Phytosphingosine hydrochloride
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
4-Hydroxysphinganine, D-Ribo-1,3,4-trihydroxy-2-aminooctadecane, D-Ribo-2-aminooctadecane-1,3,4-triol, PHS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H39NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.97
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
greener alternative product score
old score: 19
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20;/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3;1H/t16-,17+,18-;/m0./s1
InChI key
GDKAAHDFPOWGQE-RXQQAGQTSA-N
Biochem/physiol Actions
Phytosphingosine is a long chain sphingoid base that occurs broadly in yeast, plants and animals including mammals. In yeast it is involved in mediating the heat stress response, perhaps through activation of the AGC-type protein kinases, Pkh1, Pkh2, Ypk1, Ypk2, and Sch9. It is proapoptotic in human cancer cell lines. PHS induces ΔΨm and release of cytochrome c from mitochondria either directly or through activation of p38 MAPK pathway. This leads to activation of caspase 9 followed by activation of caspase 3 and programmed cell death.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
860499P860604P860491P
description
-
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 860499P, powder
description
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 860491P, powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
greener alternative product score
old score: 19
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
-
greener alternative product score
-
greener alternative product score
-
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)