Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 771,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
771,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
B92, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, radioimmunoassay: suitable using cells, western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured HeLa cells
isotype
IgG1
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAP1(6890)
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone B92, purified from hybridoma cell culture | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description clone 6D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description - |
| clone B92, monoclonal | clone polyclonal | clone 6D7, monoclonal | clone monoclonal |
| Gene Information human ... TAP1(6890) | Gene Information rabbit ... PSF/SFPQ(6421) | Gene Information human ... SFPQ(6421) | Gene Information human ... PTBP2(58155) |
| species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity rat, human, mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?