Przejdź do
P2906
Poly(ethylene glycol)
Hybri-Max™, mol wt 3,000-3,700, waxy solid, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Hybri-Max™
sterility
autoclaved
product line
BioReagent
form
waxy solid
mol wt
3,000-3,700
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a non-ionic hydrophilic polymer and is available in different molecular weights. It either exists in the form of a linear or branched structure. It aids in the purification and crystal growth of proteins and nucleic acids. PEG along with dextran is used to achieve an aqueous polymer two-phase system, which is essential for the purification of biological materials. It permits cell fusion through its interaction with the cell membrane.
Application
Poly(ethylene glycol) has been used in the production of monoclonal antibodies.
Recommended for cell fusion.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P301520245281210
description
Hybri-Max™, mol wt 3,000-3,700, waxy solid, BioReagent, suitable for hybridoma
description
average mol wt 200
description
average Mv ~8,000, powder (crystalline)
description
average Mw 1,500
form
waxy solid
form
liquid
form
powder (crystalline)
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
3,000-3,700
mol wt
average mol wt 200
mol wt
average Mv ~8,000
mol wt
average Mw 1,500
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
grade
Hybri-Max™
grade
-
grade
-
grade
-
sterility
autoclaved
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)