Przejdź do
P2949
PIPES sodium salt
≥99% (titration)
Synonim(y):
Na-PIPES, Piperazine-1,4-diethanesulfonate sodium salt, 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid sodium salt, Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
2362,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H17N2O6S2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
233-005-3
MDL number:
eCl@ss:
32150313
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
pH
4.5-4.7
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubility
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
OGGAIRCLBMGXCZ-UHFFFAOYSA-M
General description
1, 4-piperazinediethanesulfonic acid (PIPES) is a zwitterionic buffer that belongs to the group of the ethanesulfonic acid buffer series, first introduced by Good et al., It is a non-toxic buffer used in cell culture and tissue fixation for electron microscopy and other biological applications. PIPES don’t interact with metal ions. Since its pKa at 37°C is near physiological pH, it has been used as a buffering substance in biological, biochemical, and environmental studies. PIPES is developed to meet certain criteria: midrange pKa, maximum water solubility and minimum solubility in all other solvents, minimal salt effects, minimal change in pKa with temperature, chemically and enzymatically stable, minimal absorption in visible or UV spectral range and easily synthesized. Buffers can be prepared by adding a solution of the base to PIPES-free acid, titrating to the appropriate pH, or by mixing equimolar solutions of the monosodium salt and the disodium salt, titrating to the appropriate pH.
Application
PIPES sodium salt buffer has been used:
  • to prepare BRB80 buffer for imaging dynamic microtubules and single kinesin molecules through fluorescence microscopy
  • as a component of PEM fixation solution
  • to reconstitute red blood cells (RBCs) to study the effect of pH on 5-coordinate alpha-nitrosyl-hemoglobin (HbNO) stability
Features and Benefits
  • Non-toxic
  • Easy to use
  • Thermally stable
  • Easy to handle and store
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)