Przejdź do
P3017
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
Synonim(y):
(7R,17Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-3,5,8-trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-lecithin, PC(16:0/18:1(9Z)), PC(16:0/18:1), PC(16:0/18:1w9), POPC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
760.08
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-056-7
Beilstein/REAXYS Number:
4173237
MDL number:
Assay:
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
Form:
powder
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
WTJKGGKOPKCXLL-RYDYYDTQSA-N
General description
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) mimics mammalian phospholipid composition. It comprises a saturated chain (palmitic acid) in the sn-1 position and unsaturated chain (oleic acid) in the sn-2 position,. It is an excellent synthetic substitute for EPC. POPC is associated with alveoli membranes and is a lung surfactant.
Non-pyrogenic, well-defined liposomes, loaded with a molecule of choice, are formed by a single hydration step.
Application
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine has been used:
  • in the liposome preparation for lipid binding assay of monogalactosyldiacylglycerol synthase (MGD1) activity in plant samples
  • in the preparation of liposome for fusion with human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) to monitor interleukin1 induced clotting process
  • with trioleoylglycerol for phase separation studies
The effect of non-ionic detergent on liposomes was studied with giant POPC liposomes. Increasing concentrations of detergent cause tubular protrusions, then indentations, to develop on spherical liposomes. At higher detergent concentrations, the liposomes burst.
Biochem/physiol Actions
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) reduces air-liquid interface associated surface tension. It is effective in alleviating alveolar collapse and pulmonary edema. POPC is typically considered one of the model lipids for biophysical experiments. It undergoes oxidative decomposition upon ozone exposure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
850457P42773792453C
description
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥99.0% (TLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
form
powder
form
powder
form
powder
form
chloroform solution
assay
≥98% (TLC), ≥95.5% (GC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)