Przejdź do
P3069
Poly-L-lysine–FITC Labeled
mol wt 30,000-70,000
Synonim(y):
FITC-Labeled Poly-ʟ-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32160703
894,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
precursor poly-L-lysine • HBr 30,000-70,000, 30,000-70,000
extent of labeling
0.003-0.01 mol FITC per mol lysine monomer
color
yellow to orange
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Application
  • Application of fluorescence recovery after photobleaching to diffusion of a polyelectrolyte in a multilayer film.: This study utilizes FITC-labeled Poly-L-lysine to investigate the diffusion dynamics of polyelectrolytes in multilayer films via fluorescence recovery after photobleaching, providing insights into molecular interactions and film assembly processes (Picart C et al., 2005).
  • Detection of charges and their distribution on dialysis membranes with cationic/anionic dyes using confocal laser scanning microscopy.: This research demonstrates the use of FITC-labeled Poly-L-lysine among other dyes to detect and analyze the distribution of charges on dialysis membranes, which is crucial for improving the performance and safety of dialysis treatments (Thomaneck U et al., 1991).
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3543I3661AP160F
description
mol wt 30,000-70,000
description
mol wt 15,000-30,000
description
recombinant, expressed in yeast, lyophilized powder
description
Chemicon®, from rabbit
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder, solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
-
color
-
extent of labeling
0.003-0.01 mol FITC per mol lysine monomer
extent of labeling
0.003-0.01 mol FITC per mol lysine monomer
extent of labeling
-
extent of labeling
-
mol wt
30,000-70,000, precursor poly-L-lysine • HBr 30,000-70,000
mol wt
15,000-30,000, precursor poly-L-lysine • HBr 15,000-30,000
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-lysine–FITC Labeled
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)