Przejdź do
P3171
Monoclonal Anti-Parvalbumin
clone pa-235, whole antiserum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
whole antiserum
clone
pa-235, monoclonal
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)