Przejdź do
P3418
Poly-(α,β)-DL-aspartic acid sodium salt
mol wt 2,000-11,000
Synonim(y):
Aspartic acid homopolymer sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
770,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
2,000-11,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Application
  • Improving the effectiveness of (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) against rabbit atherosclerosis by EGCG-loaded nanoparticles prepared from chitosan and polyaspartic acid.: This research highlights the development of nanoparticles using polyaspartic acid to enhance the bioavailability and therapeutic effect of EGCG in treating atherosclerosis (Hong et al., 2014).
  • Polyaspartate, a biodegradable chelant that improves the phytoremediation potential of poplar in a highly metal-contaminated agricultural soil.: The study evaluates the use of polyaspartate in enhancing the phytoremediation capabilities of poplar trees, showcasing its environmental application for soil decontamination (Lingua et al., 2014).
  • Modulation of calcium oxalate dihydrate growth by selective crystal-face binding of phosphorylated osteopontin and polyaspartate peptide showing occlusion by sectoral (compositional) zoning.: This research investigates the role of polyaspartate in modulating the growth of calcium oxalate crystals, with implications for understanding kidney stone formation (Chien et al., 2009).
Preparation Note
Prepared by thermal polycondensation.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9003P9404P4636
description
mol wt 2,000-11,000
description
mol wt 1,000-5,000
description
mol wt >30,000
description
mol wt 3,000-15,000
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
2,000-11,000
mol wt
1,000-5,000
mol wt
>30,000
mol wt
3,000-15,000
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)