Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
biological source
plant (vegetable)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
InChI key
BILPUZXRUDPOOF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥99% | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group - |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay - | assay - |
| biological source plant (vegetable) | biological source plant (palm) | biological source - | biological source - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| form powder | form liquid | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearyl palmitate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?