Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H36O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99%
form
powder
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C19H37O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-18(20)25-15-17(16-26-28(22,23)24)27-19(21)14-12-10-8-6-4-2;/h17H,3-16H2,1-2H3,(H2,22,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m1./s1
InChI key
ZNDNSOYDPUTHKQ-UNTBIKODSA-M
General description
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol 3-phosphate sodium salt is a cell-permeable phosphatidic acid (PA).
Application
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol 3-phosphate sodium salt has been used:
- to study its effects on neural stem/precursor cell (NSC) proliferation
- to study the effects of phosphatidic acid (PA) on actin filament dynamics in Arabidopsis thaliana epidermal leaf cells
- to treat vector-transfected cells and to verify the attenuation of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) induction in phospholipase D (PLD)-transfected cells by butanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?