Przejdź do
P3871
pT7-FLAG-SBP™-1 Wektor ekspresyjny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12171500
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Cytoplasmic expression of Met-N-terminal FLAG®, C-terminal SBP (Steptavidin Binding Peptide) dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Other Notes
Dostarczany z wektorem kontrolnym pT7-SBP-1+BAP.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9743E5280P1243
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)