Przejdź do
P3932
Poly(2-hydroxyethyl methacrylate)
BioReagent, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Poly(2-HEMA), Poly-HEMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O3)n
Numer CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol: 120 mg/mL
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) has been used:
  • as a nonadhesive substrate in the preparation of single cell suspensions
  • to implant into mice cornea for corneal micropocket assay
  • to coat the well plates for sphere assay using adipose-derived mesenchymal stem cells
Biochem/physiol Actions
Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) is an acrylic compound and has dental usage. It is mainly used to inhibit cell adhesion to growth surfaces in culture vessels.
Physical form
Water-swellable polymer. Hydrogel.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
529265529257192066
description
BioReagent, powder, suitable for cell culture
description
average Mv 20,000
description
average Mv 1,000,000
description
average Mv 300,000, crystalline
form
powder
form
powder
form
crystals
form
crystalline
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
ethanol: 120 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(2-hydroxyethyl methacrylate)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the defined molecular weight of this product- P3932? I would like to use it to coat plates in order to create spheroids from single cells and the best poly-HEMA is MW ~30,000 the closest product sigma offers is 529265- MW ~20,000.
    1 answer
    1. The approximate molecular weight of P3932 Sigma-Aldrich Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) is 300,000.
      Helpful?
  2. Bioreagentとのことですが、残留溶媒や微量元素等の規格が設定されているのでしょうか。また、COAのPerformanceは何の規格になるのでしょうか。 ご教示のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
    1 answer
    1. The Certificate of Analysis provides the tests performed and the lot-specific results.