Przejdź do
P4157
Phe-Arg β-naphthylamide dihydrochloride
cathepsin substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
PAβN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N6O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.47
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phe-Arg β-naphthylamide dihydrochloride, cathepsin substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C25H30N6O2.ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);1H
InChI key
ZMTAZQYLEGNUTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phe-Arg β-naphthylamide, a peptidomimetic compound, is an efflux pump inhibitor (EPI). It acts on the major multidrug resistance efflux transporters of Gram-negative bacteria. Phe-Arg -naphthylamide lowers fluoroquinolone resistance in Pseudomonas aeruginosa.
Substrate for dipeptidyl aminopeptidase I (cathepsin C).
Application
Phe-Arg -naphthylamide dihydrochloride has been used to evaluate the contribution of efflux pumps to antimicrobial resistance. It has also been used for minimal inhibitory concentration testing in the presence of an efflux pump inhibitor.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3261G1013P7521
description
cathepsin substrate
description
-
description
dipeptidyl aminopeptidase I substrate
description
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)