Przejdź do
P4265
Pepstatin A
powder, ≥75% (HPLC)
Synonim(y):
Pepsin inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4230,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H63N5O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
685.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
247-600-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2201362
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pepstatin A, microbial, ≥75% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
mp
233 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Application
Pepstatin A has been used:
  • as a component of synaptoneurosome buffer to homogenize the C57BL/6 striata
  • as a component of cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) lysis buffer
  • as an inhibitor to determine the chymotrypsin activity of California spiny lobster
Can be used in conjunction with E64-d and Leupeptin A to inhibit the degradation of autophagic cargo inside autophagosomes. For this application, the working concentration is typically between 1-10 μM.
Biochem/physiol Actions
Pepstatin A is an inhibitor of acid proteases (aspartyl peptidases). It forms a 1:1 complex with proteases such as pepsin, renin, cathepsin D, bovine chymosin, and protease B (Aspergillus niger). The inhibitor is highly selective and does not inhibit thiol proteases, neutral proteases, or serine proteases. Solubilized γ-secretase and retroviral protease are also inhibited by Pepstatin A. It has been used to characterize proteases from several sources.
Potent inhibitor of acid proteases, including pepsin, renin and cathepsin D and many microbial aspartic proteases. Effective concentration 1 μM. Stable for about 1 day.
Preparation Note
Pepstatin can be dissolved at 1 mg/ml in 10% (v/v) acetic acid in methanol (9:1 methanol:acetic acid). The inclusion of acetic acid may be necessary to dissolve this peptide in methanol or DMSO. It has been dissolved at 1 to 2 mg/ml in ethanol, but heat may be required for complete dissolution. Solutions of Pepstatin A can be heated as high as 60 °C without any decomposition of the peptide.
Stock solutions at 1 mg/ml are stable at least a week at 4 °C. A 1 mM solution in methanol or DMSO is stable for months at -20 °C. If solutions become darker yellow, the reagent is hydrolyzing.
A working concentration of 1 μM is stable for at least one day at room temperature.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
77170P5318EI10
description
microbial, ≥75% (HPLC)
description
≥100,000 U/mg
description
microbial, Purity ≥98%
description
Pepstatin A is an inhibitor of aspartic proteinases such as pepsin, cathepsins D and E
biological source
microbial
biological source
Streptomyces sp.
biological source
microbial
biological source
-
assay
≥75% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
ethanol: soluble 1 mg/mL
solubility
0.8-1.2 mg/mL (1% AcOH in Methanol (mix well))
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepstatin A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)