Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł 1045,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17N3O2 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.80 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1045,50 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to yellow
solubility
H2O: 22 mg/mL
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CN(C)CC(=O)Nc1ccc2NC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C17H17N3O2.ClH.H2O/c1-20(2)10-16(21)18-11-7-8-15-14(9-11)12-5-3-4-6-13(12)17(22)19-15;;/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,22);1H;1H2
InChI key
YCALIZUKAFUQCH-UHFFFAOYSA-N
Application
PJ-34 hydrochloride hydrate has been used:
- as a poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor 1 in rats to test the effect of PAPR1 in neuropathic pain
- as a component of protein extraction buffer to enable visualization of the high-molecular-weight smear of PARylated proteins in various cell samples
- as PARP inhibitor in murine MLE-12 epithelial cell line
Biochem/physiol Actions
PJ-34 is a potent poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description - | description recombinant, expressed in E. coli |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 22 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to yellow | color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?