Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 928,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32040201
928,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Gotowy roztwór puromycyny, 10 mg/mL in H2O, ≥98% (HPLC), Cell culture tested
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
concentration
10 mg/mL in H2O
storage temp.
2-8°C
General description
Puromycyna jest antybiotykiem aminonukleozydowym naturalnie produkowanym przez Streptomyces alboniger jako analog tyrozylo-tRNA. Hamuje proces syntezy białek rybosomalnych, powodując przedwczesne zakończenie łańcucha, działając jako analog 3′-końcowego końca aminoacylo-tRNA. Puromycyna działa również jako odwracalny inhibitor dipeptydylo-peptydazy II (peptydazy serynowej) i cytozolowej aminopeptydazy alanylowej (100 μM, IC50=0,6 μM). Puromycyna jest stosowana jako gen markera selekcyjnego (gen N-acetylotransferazy puromycyny, pac) w komórkach eukariotycznych/mammalnych.
Puromycyna ma szeroką gamę aktywności biologicznych o działaniu hamującym na bakterie, pierwotniaki, robaki pasożytnicze, glony, rośliny i komórki ssaków.
Puromycyna wykazuje szerokie spektrum działania, szczególnie silną aktywność przeciwko mikroorganizmom Gram-dodatnim, ale słabą aktywność przeciwko pałeczkom kwasoopornym i jeszcze słabszą aktywność przeciwko mikroorganizmom Gram-ujemnym.
Puromycyna ma właściwości przeciwnowotworowe, indukując apoptozę w komórkach raka piersi. Wykazano, że puromycyna indukuje apoptozę w komórkach raka piersi MCF-7 przy użyciu testu immunologicznego do badania apoptozy (modulujący wpływ insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF-1)). Puromycyna w stężeniu 0,5 mikrog/ml indukowała wysoki poziom apoptozy w komórkach raka piersi MCF-7, chociaż nadal występowała nieistotna ilość syntetyzowanego białka. Aktywność puromycyny porównano z 2 innymi inhibitorami syntezy białek (cykloheksymidem i emetyną), w których apoptoza wystąpiła, gdy synteza białek została prawie całkowicie zablokowana.
Puromycyna wykazała również aktywność przeciwnowotworową w komórkach raka piersi MDA-MB-231, powodując supresję 45S pre-rybosomalnego RNA i czynnika wiążącego UBF.
Ponadto puromycynę zastosowano do badania żywotności komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych po leczeniu w modelu króliczym.
Informacje techniczne
Sugerowane stężenie Puromycyny w testach hodowli komórkowej wynosi 0,2-10-μg/mL. Dlatego zaleca się rozcieńczenie gotowego roztworu w stosunku 1:1000-50 000.
Puromycyna ma szeroką gamę aktywności biologicznych o działaniu hamującym na bakterie, pierwotniaki, robaki pasożytnicze, glony, rośliny i komórki ssaków.
Puromycyna wykazuje szerokie spektrum działania, szczególnie silną aktywność przeciwko mikroorganizmom Gram-dodatnim, ale słabą aktywność przeciwko pałeczkom kwasoopornym i jeszcze słabszą aktywność przeciwko mikroorganizmom Gram-ujemnym.
Puromycyna ma właściwości przeciwnowotworowe, indukując apoptozę w komórkach raka piersi. Wykazano, że puromycyna indukuje apoptozę w komórkach raka piersi MCF-7 przy użyciu testu immunologicznego do badania apoptozy (modulujący wpływ insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF-1)). Puromycyna w stężeniu 0,5 mikrog/ml indukowała wysoki poziom apoptozy w komórkach raka piersi MCF-7, chociaż nadal występowała nieistotna ilość syntetyzowanego białka. Aktywność puromycyny porównano z 2 innymi inhibitorami syntezy białek (cykloheksymidem i emetyną), w których apoptoza wystąpiła, gdy synteza białek została prawie całkowicie zablokowana.
Puromycyna wykazała również aktywność przeciwnowotworową w komórkach raka piersi MDA-MB-231, powodując supresję 45S pre-rybosomalnego RNA i czynnika wiążącego UBF.
Ponadto puromycynę zastosowano do badania żywotności komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych po leczeniu w modelu króliczym.
Informacje techniczne
Sugerowane stężenie Puromycyny w testach hodowli komórkowej wynosi 0,2-10-μg/mL. Dlatego zaleca się rozcieńczenie gotowego roztworu w stosunku 1:1000-50 000.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 mg/mL in H2O, ≥98% (HPLC), Cell culture tested | description 10 mg/mL in water | description Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, suitable for cell culture | description Cell culture tested, 10 mg/mL in H2O |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form ready-to-use solution | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay >98% (HPLC) | assay - |
| concentration 10 mg/mL in H2O | concentration 10 mg/mL in water | concentration 10 mg/mL in H2O | concentration 10 mg/mL in H2O |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?