Przejdź do
P4532
(−)-N6-(2-Phenylisopropyl)adenosine
solid
Synonim(y):
(R)-N6-(1-Methyl-2-phenylethyl)adenosine, N6-(L-2-Phenylisopropyl)adenosine, R-(−)-PIA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-028-5
MDL number:
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt P4532, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
potency
1.17 nM Ki for A1 receptors (using [3H]CHA in rat forebrain preparations)
color
white
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Cc1ccccc1)Nc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C19H23N5O4/c1-11(7-12-5-3-2-4-6-12)23-17-14-18(21-9-20-17)24(10-22-14)19-16(27)15(26)13(8-25)28-19/h2-6,9-11,13,15-16,19,25-27H,7-8H2,1H3,(H,20,21,23)/t11-,13-,15-,16-,19-/m1/s1
InChI key
RIRGCFBBHQEQQH-SSFGXONLSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Biochem/physiol Actions
A1 adenosine receptor agonist. Affinity for adenosine receptor is approx. 100× that of the (+)-isomer.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)