Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2290,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~23 kDa
species reactivity
human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 2-4 μg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BBC3(27113)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone 2A9G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone 10C5G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form liquid |
| mol wt antigen ~23 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?