Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
EC Number:
213-819-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
617685
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥90%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NCN(c2ccccc2)C13CCNCC3
InChI
1S/C13H17N3O/c17-12-13(6-8-14-9-7-13)16(10-15-12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,14H,6-10H2,(H,15,17)
InChI key
HTQWGIHCFPWKAS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Htr1a(24473), Htr2a(29595), Htr2c(25187)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?