Przejdź do
P4902
2-Phenylethyl β-D-thiogalactoside
≥98% (TLC)
Synonim(y):
PETG, Phenethyl β-D-thiogalactoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.37
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
20033
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -33.00 to -27.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in methanol
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](SCCc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H20O5S/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(19-10)20-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
ZNAMMSOYKPMPGC-HTOAHKCRSA-N
General description
2-Phenylethyl β-D-thiogalactoside is a cell-permable inhibitor of the reporter enzyme β-galactosidase.
Application
2-Phenylethyl β-D-thiogalactoside has been used in a study to assess subnanoliter enzymatic assays on microarrays. It has also been used in a study that investigated the integration of on-column immobilized enzyme reactor in microchip electrophoresis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)