Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 793,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 3-000-752
Material:
aluminum (Anodized), blue
Packaging:
pack of 1 ea
793,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum (Anodized), blue
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 3-000-752
capacity
1-100 μL
General description
Korpus z anodyzowanego aluminium i przykręcany tłok zasysają i dozują do 100 μL. Stożkowa szyjka z gumy silikonowej bezpiecznie utrzymuje wszystkie rozmiary kapilar.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description dispenses up to 100 μL | description capacity 100 μL | description capacity 1-5 μL | description capacity 50 μL |
| manufacturer/tradename Drummond Scientific 3-000-752 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-100 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-001 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 2-000-050 |
| material blue , aluminum (Anodized) | material glass | material glass | material glass |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 250 ea | packaging pack of 1, pack of 250 ea | packaging pack of 250 ea |
| capacity 1-100 μL | capacity 100 μL | capacity 1-5 μL | capacity 50 μL |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?