Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mol wt
150,000-350,000
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description mol wt 150,000-350,000 | description mol wt 70,000-150,000 |
| form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to light yellow | color white to light yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 150,000-350,000 | mol wt 70,000-150,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-γ-benzyl-L-glutamate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?