Przejdź do
P5177
Methyl palmitate
≥99% (capillary GC)
Synonim(y):
n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
614,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.45
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-966-3
Beilstein/REAXYS Number:
1780973
MDL number:
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (palm)
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
General description
Methyl palmitate (PAME), a fatty acid ester of palmitic acid, is a muscurinic receptors antagonist. Methyl palmitate functions as a vasodilator and relaxes the arterioles in retina upon electrical depolarization. In the superior cervical ganglion, methyl palmitate modulates nicotinic receptor. Endogenous methyl palmitate modulates nicotinic receptor-mediated transmission in the superior cervical ganglion. PAME activates Kv7 channels and promotes perivascular adipose tissue.
Application
Methyl palmitate has been used to test impact of cerebral blood flow using laser doppler flowmetry (LDF) experiments and as a standard to determine retention indices (RIs) using gas chromatograph−mass spectrometer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3538503741431603
description
≥99% (capillary GC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
plant (palm)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥99% (capillary GC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl palmitate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?