Przejdź do
P5431
Pectolyase from Aspergillus japonicus
aseptically filled, lyophilized powder, ≥2 units/mg solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numer WE:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
aseptically filled
form
lyophilized powder
specific activity
≥2 units/mg solid
storage temp.
2-8°C
Application
Used in plant protoplast preparation to digest cell wall prior to organelle isolation.
Physical form
Lyophilized powder containing lactose
Preparation Note
Prepared from P 3026
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of galacturonic acid from polygalacturonic acid per min at pH 5.5 at 25 °C.
Reported to contain two types of pectinase, endopolygalacturonase (EC3.2.1.15), endopectin lyase (EC4.2.2.10) and a maceration stimulating factor.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)