Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
194,00 zł
Nazwa produktu
L-Phenylalanine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% | description reagent grade, ≥98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form powder or crystals | form - | form - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| assay 98.5-101.0% | assay ≥98% | assay - | assay - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
| solubility 1 M HCl: 50 mg/mL | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalanine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?