Przejdź do
P5693
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
synthetic, ≥99%
Synonim(y):
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dimyristoyl, L-β,γ-Dimyristoyl-α-cephalin, DMPE, Dimyristoyl-L-α-phosphatidylethanolamine, PE(14:0/14:0), Tetradecanoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8570,00 zł
7284,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H66NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
635.85
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730529
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
amine, ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C33H66NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(35)39-29-31(30-41-43(37,38)40-28-27-34)42-33(36)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31H,3-30,34H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m1/s1
InChI key
NEZDNQCXEZDCBI-WJOKGBTCSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
850745PP134837161
14:0 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850745P
14:0 PE
description
synthetic, ≥99%
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥97%
description
≥99.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
>99% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥99.0% (TLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
functional group
ester, amine
functional group
-
functional group
ester, amine
functional group
amine
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)