Merck
P5758
Phenolphthalein monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
powder, ≥85% (TLC)
Synonim(y):
4-hydroxyphenyl 4-(3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)phenyl hydrogen phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15O7P · 2C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.65
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
238-884-7
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (TLC)
form
powder
impurities
≤10% solvent
color
white to off-white
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.Oc3ccc(cc3)C4(OC(=O)c5ccccc45)c6ccc(OP(O)(O)=O)cc6
InChI
1S/C20H15O7P.2C6H13N/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(18-4-2-1-3-17(18)19(22)26-20)14-7-11-16(12-8-14)27-28(23,24)25;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-12,21H,(H2,23,24,25);2*6H,1-5,7H2
InChI key
HANAZWFQWVNYKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenolphthalein monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt has been used as a standard substrate in competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to determine the progesterone (P4) concentration in the whole milk samples.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)