Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1990,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥0.3 unit/mg solid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture, lyophilized powder | description lyophilized powder, ≥0.3 units/mg solid | description aqueous solution | description solid |
| specific activity ≥0.3 unit/mg solid | specific activity ≥0.3 units/mg solid | specific activity ≥1000 units/g | specific activity - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid | form solid |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) cell analysis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pectolyase from Aspergillus japonicus
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?