Przejdź do
P5963
Platelet-derived Growth Factor β−Receptor Fragment 742-758
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Asp-Met-Ser-Lys-Asp-Glu-Ser-Val-Asp-Tyr-Val-Pro-Met-Leu-Asp-Met-Lys
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C84H135N19O31S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2003.27
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8022SAE0194G2269
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), lyophilized powder
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)