Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 765,00 zł |
Informacje o tej pozycji
765,00 zł
Quality Segment
form
tablet
concentration
36-44 mg/tablet
technique(s)
protein detection: suitable
impurities
p-nitrophenol, essentially free
solubility
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 40 mg tablets | description 5 mg tablets | description powder | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents |
| solubility H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.) | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| form tablet | form tablet (round) | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 36-44 mg/tablet | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase substrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?