Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 998,00 zł |
Informacje o tej pozycji
231,00 zł
Nazwa produktu
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 4,000-15,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
4,000-15,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
This product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high more molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mol wt 4,000-15,000 | description mol wt ≥300,000 | description mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture | description mol wt 30,000-70,000 |
| form powder or solid | form powder or solid | form lyophilized powder | form solid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to light yellow | color white to off-white | color - | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 4,000-15,000 | mol wt ≥300,000 | mol wt 70,000-150,000 | mol wt 30,000-70,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-lysine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?