Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 580,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.25
UNSPSC Code:
41141627
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-573-2
Beilstein/REAXYS Number:
87518
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
General description
Phenyl-β-D-galactopyranoside is used as a substrate for detecting β-galactosidase enzymatic activity.
Application
Phenyl-β-D-galactopyranoside has been used in mutant phage screening.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥98% (enzymatic) | description ≥98%, powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (enzymatic) | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?