Przejdź do
P6516
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt ≤15,000 by MALLS
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
L-Lysine homopolymer hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
711,75 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 4,000-15,000 by viscosity
form
solid
Quality Segment
mol wt
≤15,000 by MALLS, 4,000-15,000 by viscosity
greener alternative product score
old score: 51
new score: 43
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Designing Safer Chemicals”, "Safer Solvents and Auxiliaries" and “Reduce Derivatives”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
Poly-L-lysine polymers can be used in promoting cell adhesion to solid substrates, conjugation to methotrexate for increased drug transport, microencapsulation of islets, cell microencapsulation technology, microarray glass slide coating, and chromosomal preparations. Lower molecular weight poly-L-lysine (30,000-70,000) is less viscuous in solution, but higher molecular weight versions provide more attachment sites per molecule. Poly-L-lysine hydrobromide has been used:
  • as a component of polyplexes and in DNA condensation experiments
  • for coating circular mica disks for atomic force microscopy studies and SuperFrost glass slides for immunofluorescence studies of in HL-60 cells
  • as a reference standard for generating calibration curve for the quantification of ε- Poly-L-lysine
Biochem/physiol Actions
Poly-L-lysine is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. When it is absorbed to the cell culture surface, poly-L-lysine functions to increase the number of positively charged sites available for cell binding. With cells that can digest poly-L-lysine, poly-D-lysine should be used as the attachment factor.
Preparation Note
This product has a molecular weight of 4,000-15,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. None of the poly-L-lysine products have been exposed to trifluoroacetic acid and are dialyzed to remove any monomers, dimmers, or trimers, confirmed by thin layer chromatography. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Other Notes
Poly-L-lysine is a positively charged amino acid polymer with approximately one HBr per lysine residue. The hydrobromide allows the poly-L-lysine to be in a crystalline form soluble in water. A small amount of product may be found in the beta structure because the HBr interferes with hydrogen bonding between amino and either the carboxyl groups or N or O containing moieties.
Disclaimer
Sterile solutions are stable for up to 2 years when stored at 2-8°C. It should be stored desiccated at -20°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1524P1274P6282
description
mol wt 4,000-15,000 by viscosity
description
mol wt ≥300,000
description
mol wt 70,000-150,000 by viscosity
description
mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
form
solid
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
greener alternative category
, Re-engineered
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-lysine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Buenas, ¿este producto en polvo viene estéril? Si no, ¿cómo es más conveniente esterilizarlo?
    1 answer
    1. This product is not supplied sterile. Stock solutions may be filter-sterilized using a low-protein binding 0.22 µm filter membrane. Note that some loss may occur. Alternatively, prepared stock solution may be used to coat plates or slides which can then be sterilized by g-irradiation or exposing to UV light overnight. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/143/127/p6516pis.pdf