Przejdź do
P6679
Microcapillary pipettes, positive displacement
volume range 1-5 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 5-000-1001-X
Material:
glass
Packaging:
pack of 100 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
capacity
1 - 5 μL
volume range
1-5 μL
General description
Calibrated glass microcapillary pipettes with separate stainless steel plunger wires. Not damaged by dry sterilization above 400 °F (205 °C). Pipette 50% glycerol solutions accurately without aerosol formation. Single-use disposable pipette and plunger to avoid cross-contamination.
Application
Designed specifically for use in PCR work
Packaging
Package contains 100 pipettes, 100 plunger wires, and one reusable ring-style handle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6804P0549P1174
description
volume range 1-5 μL
description
volume range 1-10 μL
description
capacity 1-5 μL
description
capacity 100 μL
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-001
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-100
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 250 ea, pack of 1
packaging
pack of 250 ea
volume range
1-5 μL
volume range
1-10 μL
volume range
-
volume range
-
capacity
1 - 5 μL
capacity
10 μL
capacity
1-5 μL
capacity
100 μL
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)