Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 466,00 zł |
Informacje o tej pozycji
466,00 zł
material
polypropylene , rectangular
feature
Holds 15 x 60 mm plates, Holds 5 x 100 mm plates
packaging
pack of 3 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18983-1000
size × H
9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm)
compatibility
for use with Petri Dishes
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size × H 9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm), stackable | description Holds 100 mm Petri Dishes, dish capacity 4, white epoxy-coated (steel) | description with lid, soda-lime glass, dish H 15 mm, diam. 100 mm , lid | description with lid, soda-lime glass, dish H 15 mm, diam. 60 mm , lid |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18983-1000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18983-0000 | manufacturer/tradename BRAND 455742 | manufacturer/tradename BRAND 455717 |
| feature Holds 15 x 60 mm plates, Holds 5 x 100 mm plates | feature Holds 100 mm Petri Dishes | feature lid | feature lid |
| material polypropylene , rectangular | material white epoxy-coated (steel) | material soda-lime glass | material soda-lime glass |
| packaging pack of 3 ea | packaging - | packaging case of 10 ea | packaging case of 10 ea |
| compatibility for use with Petri Dishes | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| size × H 9 7/8 in. (251 mm) × 9 5/16 in. (237 mm) × 1 3/8 in. (35 mm) | size × H - | size × H - | size × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?