Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 134,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4KO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.13
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-247-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4603446
eCl@ss:
32160703
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt, ≥97% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
General description
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) acts as an inhibitor of hexokinase, phosphoglucose isomerase, phosphofructokinase and aldolase. It is a bifunctional carbohydrate, which exhibits antioxidant property. PEP may be a potential organ preservation agent in clinical transplantation.
Application
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt has been used:
- to maintain a constant concentration of adenosine triphosphate (ATP) for active gel assembly
- as a component in assay buffer for in vitro ATPase assay
- as a stock solution for optical trapping assay
Biochem/physiol Actions
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogeneis. In glycolysis, PEP is metabolized by Pyruvate Kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?