Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3950,00 zł
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
5-25 units/mg protein (BCA)
concentration
≥0.5 mg/mL
foreign activity
lactic dehydrogenase ≤0.5%
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description buffered aqueous glycerol solution, 5-25 units/mg protein (BCA) | description ammonium sulfate suspension, ≥2,000 units/mg protein (BCA) | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| specific activity 5-25 units/mg protein (BCA) | specific activity ≥2,000 units/mg protein (BCA) | specific activity - | specific activity - |
| concentration ≥0.5 mg/mL | concentration - | concentration 2.05 mg/ml | concentration - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| foreign activity lactic dehydrogenase ≤0.5% | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?