Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 478,00 zł |
Informacje o tej pozycji
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Hybri-Max™
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
average mol wt 1,450
concentration
50 % (w/v)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
PEG is used as a fusogen to obtain hybridomas for monoclonal antibody production. Induces cell hybridization.
Recommended for use in a normal fusion protocol requiring 50% PEG and 10% DMSO.
Recommended for use in a normal fusion protocol requiring 50% PEG and 10% DMSO.
Packaging
Packaged in sealed ampules under nitrogen.
Preparation Note
Solution is ready-to-use. If a less concentrated solution is desired, dilute with sterile DPBS without calcium (D5773). Some precipitate may appear after being exposed to cooler, but should disappear as the solution warms. Solution may be frozen if desired but should first be aliquotted to avoid repeated freeze/thaw cycles.
Other Notes
Contains 50% (w/v) polyethylene glycol (Av. Mol. Wt. 1450) and 10% DMSO (v/v) in DPBS without Calcium.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?